Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Fc Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56943]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305248-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305248-100
Anti-IgG Fc Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56943]
Anticorps
Rabbit Anti-Goat IgG Fc Antibody [ARC56943] for WB with samples derived from goat.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:6000

Type: Secondary
Antigen: IgG Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC56943
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité