Anti-CD44 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305402-100EA 400 EUR InStock
ANTIA305402-100
Anti-CD44 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CD44 for IP with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: IP
  • Recommended dilutions: IP: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité