Anti-TrkB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53486]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305512-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305512-100
Anti-TrkB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53486]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC53486] antibody to TrkB for WB with samples derived from mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:10000
Type: Primary
Antigen: TrkB
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC53486
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité