Anti-Puma gamma/GPR109A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC54160]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305514-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305514-100
Anti-Puma gamma/GPR109A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC54160]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC54160] antibody to Puma gamma/GPR109A for WB with samples derived from rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: Puma gamma/GPR109A
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC54160
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité