Anti-Grp75/MOT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0566]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305679-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305679-100
Anti-Grp75/MOT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0566]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0566] antibody to Grp75/MOT for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: Grp75/MOT
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0566
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité