DEAC-dUTP *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17034EA 513 EUR InStock
AATB17034
DEAC-dUTP *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants (tels que l'aminoallyl-dUTP) peuvent être utilisés pour produire de l'ADN contenant des colorants par des méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorçage aléatoire ou la PCR.
  • Chimiquement identique à Diethylaminocoumarin-5-dUTP (Perkin Elmer's NEL455001EA).
Ce conjugué Coumarine-dUTP peut être utilisé comme colorant de fluorescence bleue avec le jeu de filtres Spectrum Aqua™ (Spectrum Aqua™ est la marque déposée de Vysis).
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité