iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT Bioquest
iFluor® 647
AATB17043EA 132 EUR InStock
AATB17043
iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Ce conjugué iFluor® 647-PEG12-dUTP présente les mêmes propriétés spectrales AS le ChromaTide™ Alexa Fluor™ 647-dUTP.
  • L'espaceur PEG12 permet une incorporation beaucoup plus efficace dans les ADN par la polymérase
  • Signal lumineux qui présente une grande photostabilité et n'est pas affecté par le pH
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants sont l'une des méthodes les plus courantes pour produire de l'ADN marqué par des colorants via méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorces aléatoires ou la PCR.
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité