L'étalon de référence ReadiUse™ ATP *10 mM solution aqueuse*
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiUse™
AATB17198EA 98 EUR InStock
AATB17198
L'étalon de référence ReadiUse™ ATP *10 mM solution aqueuse*
Étalons Étalons biologiques
L'étalon de référence ReadiUse™ ATP *10 mM Solution aqueuse* est conçu pour la quantification précise de l'adénosine triphosphate (ATP) dans divers essais scientifiques.
  • Grande pureté
  • Fourni en solution aqueuse pour une utilisation immédiate dans l'étalonnage des essais de mesure de l'ATP
L'étalon de référence ReadiUse™ ATP est applicable à diverses fins scientifiques, notamment l'étalonnage des essais de bioluminescence pour la détection de l'ATP, l'évaluation de la contamination microbienne, l'évaluation de la viabilité et de la prolifération cellulaires, l'étude des voies du métabolisme énergétique et la surveillance environnementale de la charge microbienne.
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité