L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3'-O-Azidométhyl-dATP
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17220 17221
AATB17220EA 673 EUR InStock
AATB17220 AATB17221
3'-O-Azidométhyl-dATP
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le 3'-O-Azidométhyl-dATP est l'un des quatre dNTP essentiels (A, C, G, T) qui peuvent être utilisés pour le séquençage de l'ADN par synthèse (SBS).
  • Hautement purifié
Le séquençage de l'ADN est un outil fondamental dans la recherche biologique et médicale (notamment pour la médecine personnalisée).
Attention: Réservé à la recherche.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité