Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT85]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA131-100EA 430 EUR InStock
ANTIA131-100 ANTIA131-200
Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT85]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT85) antibody to KLH for isotype control.
  • Validated applications: Isotype control
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Conjugate: Unconjugated
Type: Primary
Antigen: KLH
Clonality: Monoclonal
Clone: KT85
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité