Anti-Kappa Light Chain Rat Monoclonal Antibody [clone: KT128]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A164-100 A164-200
ANTIA164-100EA 430 EUR InStock
ANTIA164-100 ANTIA164-200
Anti-Kappa Light Chain Rat Monoclonal Antibody [clone: KT128]
Anticorps
Rat monoclonal (KT128) antibody to Ig kappa light chain for ELISA and WB with samples derived from mouse.
  • Validated applications: ELISA, WB
  • Recommended dilutions: ELISA: 1/1000, WB: 1/500 to 1/10000
Type: Primary
Antigen: Kappa Light Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: KT128
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité