Anti-IgA Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT13]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A17-100 A17-200
ANTIA17-100EA 445 EUR InStock
ANTIA17-100 ANTIA17-200
Anti-IgA Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT13]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT13) antibody to IgA for ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml, WB: 1/1000 to 1/20000
Type: Primary
Antigen: IgA
Clonality: Monoclonal
Clone: KT13
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité