Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT134]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA185-100EA 430 EUR InStock
ANTIA185-100 ANTIA185-200
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT134]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT134) antibody to B2M for ELISA, WB and sELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB, sELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1/1000, WB: 1/500 to 1/10000, sELISA: 3 µg/ml
Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone: KT134
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité