Anti-FCER1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRA1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA245-50EA 445 EUR InStock
ANTIA245-50
Anti-FCER1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRA1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal (CRA1) antibody to FCER1A (FITC) for WB, FC, IHC-P, IHC-Fr and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, FC, IHC-P, IHC-Fr, IF
  • Recommended dilutions: IF: 2 to 10 µg/ml, FC: 2 to 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: FCER1A
Clonality: Monoclonal
Clone: CRA1
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope: Amino acids 26 to 110
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité