Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/1071]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248065-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248065-100
Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/1071]
Anticorps
Mouse monoclonal [CDH16/1071] antibody to Cadherin 16 for ELISA, flow cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, rabbit and canine.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH16/1071
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité