Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM594]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248066-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248066-100
Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM594]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM594] antibody to Cadherin 16 for WB and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, rabbit and canine.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM594
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité