Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/2448]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248069-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248069-100
Anti-Cadherin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH16/2448]
Anticorps
Mouse monoclonal [CDH16/2448] antibody to Cadherin 16 for ELISA and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH16/2448
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité