Anti-LI Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH17/2616]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248073-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248073-100
Anti-LI Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH17/2616]
Anticorps
Mouse monoclonal [CDH17/2616] antibody to LI Cadherin for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: LI Cadherin
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH17/2616
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité