Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AN4.3]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248076-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248076-100
Anti-CDK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AN4.3]
Anticorps
Mouse monoclonal [AN4.3] antibody to CDK2 for IP, Kinase Assay, WB and flow cytometry with samples derived from human, mouse and xenopus.

  • Validated applications: IP, Kinase assay, WB, Flow cytometry

Type: Primary
Antigen: CDK2
Clonality: Monoclonal
Clone: AN4.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité