Anti-p27 KIP 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-72.F6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248097-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248097-100
Anti-p27 KIP 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-72.F6]
Anticorps
Mouse monoclonal [DCS-72.F6] antibody to p27 KIP 1 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, monkey, mouse and rat.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p27 KIP 1
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS-72.F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité