Anti-CD52 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CD52/2276R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248109-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248109-100
Anti-CD52 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CD52/2276R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CD52/2276R] antibody to CD52 for IHC-P with samples derived from human and monkey.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD52
Clonality: Recombinant
Clone: CD52/2276R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité