Anti-Semaphorin 4D Mouse Monoclonal Antibody [clone: SEMA4D/933]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248146-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248146-100
Anti-Semaphorin 4D Mouse Monoclonal Antibody [clone: SEMA4D/933]
Anticorps
Mouse monoclonal [SEMA4D/933] antibody to Semaphorin 4D for flow cytometry and IF with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Semaphorin 4D
Clonality: Monoclonal
Clone: SEMA4D/933
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité