Anti-HCG alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGa/53]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248164-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248164-100
Anti-HCG alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGa/53]
Anticorps
Mouse monoclonal [HCGa/53] antibody to HCG alpha for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HCG alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: HCGa/53
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité