Anti-HCG beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGb/54+ HCGb/459]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248172-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248172-100
Anti-HCG beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGb/54+ HCGb/459]
Anticorps
Mouse monoclonal [HCGb/54+ HCGb/459] antibody to HCG beta for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HCG beta
Clonality: Monoclonal
Clone: HCGb/54+ HCGb/459
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité