Anti-HCG beta Mouse Recombinant Antibody [clone: rHCGb/54]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248173-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248173-100
Anti-HCG beta Mouse Recombinant Antibody [clone: rHCGb/54]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rHCGb/54] antibody to HCG beta for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HCG beta
Clonality: Recombinant
Clone: rHCGb/54
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité