Anti-TOP1MT Mouse Monoclonal Antibody [clone: TOP1MT/613]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248223-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248223-100
Anti-TOP1MT Mouse Monoclonal Antibody [clone: TOP1MT/613]
Anticorps
Mouse monoclonal [TOP1MT/613] antibody to TOP1MT for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TOP1MT
Clonality: Monoclonal
Clone: TOP1MT/613
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité