Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: SPM469]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248274-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248274-100
Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: SPM469]
Anticorps
Rat monoclonal [SPM469] antibody to GM-CSF for neutralization studies, flow cytometry and IF with samples derived from human, cynomolgus monkey and rhesus monkey.
  • Validated applications: Neutralization Studies, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GM-CSF
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM469
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité