Anti-ZNF690 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ZSCAN29/2610]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248279-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248279-100
Anti-ZNF690 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ZSCAN29/2610]
Anticorps
Mouse monoclonal [ZSCAN29/2610] antibody to ZNF690 for ELISA and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ZNF690
Clonality: Monoclonal
Clone: ZSCAN29/2610
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité