Anti-beta Catenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CTNNB1/1507]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248298-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248298-100
Anti-beta Catenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CTNNB1/1507]
Anticorps
Mouse monoclonal [CTNNB1/1507] antibody to beta Catenin for IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta Catenin
Clonality: Monoclonal
Clone: CTNNB1/1507
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité