Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 143-30]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248317-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248317-100
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 143-30]
Anticorps
Mouse monoclonal [143-30] antibody to CD55 for flow cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD55
Clonality: Monoclonal
Clone: 143-30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité