Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: D33]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248333-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248333-100
Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: D33]
Anticorps
Mouse monoclonal [D33] antibody to Desmin for IHC-P with samples derived from human, rat, hamster and chicken.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Monoclonal
Clone: D33
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat, Hamster, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité