Anti-Desmocollin 2 Mouse Recombinant Antibody [clone: rDSC2/3437]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248355-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248355-100
Anti-Desmocollin 2 Mouse Recombinant Antibody [clone: rDSC2/3437]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rDSC2/3437] antibody to Desmocollin 2 for ELISA with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: Desmocollin 2
Clonality: Recombinant
Clone: rDSC2/3437
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité