Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAG72 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CA72/2869R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248365-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248365-100
Anti-TAG72 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CA72/2869R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CA72/2869R] antibody to TAG72 for IHC-P with samples derived from human, bovine, canine, hamster and rat.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TAG72
Clonality: Recombinant
Clone: CA72/2869R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Huma, Bovine, Dog, Hamster, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité