Anti-Desmoglein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32-2B]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248369-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248369-100
Anti-Desmoglein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32-2B]
Anticorps
Mouse monoclonal [32-2B] antibody to Desmoglein 1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Desmoglein 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 32-2B
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité