Anti-EGFR Mouse Recombinant Antibody [clone: rEGFR/6389]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248400-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248400-100
Anti-EGFR Mouse Recombinant Antibody [clone: rEGFR/6389]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rEGFR/6389] antibody to EGFR for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Recombinant
Clone: rEGFR/6389
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité