Anti-EGFR Rabbit Recombinant Antibody [clone: GFR/2968R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248410-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248410-100
Anti-EGFR Rabbit Recombinant Antibody [clone: GFR/2968R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [GFR/2968R] antibody to EGFR for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Recombinant
Clone: GFR/2968R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité