Anti-ELK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-ELK1-1B9]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248420-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248420-100
Anti-ELK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-ELK1-1B9]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-ELK1-1B9] antibody to ELK1 for IP with samples derived from human.
  • Validated applications: IP
  • Recommended dilutions: IP: 1 to 2 µg/100 to 500 µg protein
Type: Primary
Antigen: ELK1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-ELK1-1B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité