Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD105 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ENG/1621]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248433-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248433-100
Anti-CD105 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ENG/1621]
Anticorps
Mouse monoclonal [ENG/1621] antibody to CD105 for ELISA, functional studies, flow cytometry and IF with samples derived from human, monkey, horse, porcine and rat.

  • Validated applications: ELISA, Functional studies, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 2 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD105
Clonality: Monoclonal
Clone: ENG/1621
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Horse, Porcine, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité