Anti-Albumin Rabbit Recombinant Antibody [clone: ALB/6413R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248504-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248504-100
Anti-Albumin Rabbit Recombinant Antibody [clone: ALB/6413R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ALB/6413R] antibody to Albumin for ELISA, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Albumin
Clonality: Recombinant
Clone: ALB/6413R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité