Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/2536]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248506-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248506-100
Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/2536]
Anticorps
Mouse monoclonal [EZH2/2536] antibody to EZH2 for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EZH2
Clonality: Monoclonal
Clone: EZH2/2536
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité