Anti-CD32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.7]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248534-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248534-100
Anti-CD32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.7]
Anticorps
Mouse monoclonal [8.7] antibody to CD32 for functional studies and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: Functional studies, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD32
Clonality: Monoclonal
Clone: 8.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité