Anti-TCF25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TCF25-1A11]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248541-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248541-100
Anti-TCF25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TCF25-1A11]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-TCF25-1A11] antibody to TCF25 for flow cytometry and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TCF25
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-TCF25-1A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité