Anti-ALK Mouse Monoclonal Antibody [clone: ALK/1032]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248623-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248623-100
Anti-ALK Mouse Monoclonal Antibody [clone: ALK/1032]
Anticorps
Mouse monoclonal [ALK/1032] antibody to ALK for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ALK
Clonality: Monoclonal
Clone: ALK/1032
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité