Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2.8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NKX28/2548]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248692-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248692-100
Anti-NKX2.8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NKX28/2548]
Anticorps
Mouse monoclonal [NKX28/2548] antibody to NKX2.8 for WB, ELISA and flow cytometry with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 2 to 4 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells

Type: Primary
Antigen: NKX2.8
Clonality: Monoclonal
Clone: NKX28/2548
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité