Anti-GFAP Rabbit Recombinant Antibody [clone: ASTRO/1974R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248712-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248712-100
Anti-GFAP Rabbit Recombinant Antibody [clone: ASTRO/1974R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ASTRO/1974R] antibody to GFAP for flow cytometry and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, bovine, porcine, rabbit and chicken.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Recombinant
Clone: ASTRO/1974R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Porcine, Rabbit, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité