Anti-Connexin 32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M12.13]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248718-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248718-100
Anti-Connexin 32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M12.13]
Anticorps
Mouse monoclonal [M12.13] antibody to Connexin 32 for IF, flow cytometry, WB and IHC-Fr with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IF, Flow cytometry, WB, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC to Fr: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Connexin 32
Clonality: Monoclonal
Clone: M12.13
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité