Anti-Connexin 32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248719-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248719-100
Anti-Connexin 32 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]
Anticorps
Mouse monoclonal [GJB1/1753] antibody to Connexin 32 for IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Connexin 32
Clonality: Monoclonal
Clone: GJB1/1753
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité