Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248723-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248723-100
Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [NK-1] antibody to CD57 for IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD57
Clonality: Monoclonal
Clone: NK-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité