Anti-AMPD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMPD3/901]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248734-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248734-100
Anti-AMPD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMPD3/901]
Anticorps
Mouse monoclonal [AMPD3/901] antibody to AMPD3 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: AMPD3
Clonality: Monoclonal
Clone: AMPD3/901
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité