Anti-Histone H1 Mouse Recombinant Antibody [clone: r1415-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248806-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248806-100
Anti-Histone H1 Mouse Recombinant Antibody [clone: r1415-1]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [r1415-1] antibody to Histone H1 for WB, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Histone H1
Clonality: Recombinant
Clone: r1415-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité